Merck
Y0000393
Closantel für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Closantel Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H13Cl2I2N2NaO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
685.06
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
closantel
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].IC1C(C(=CC(=C1)I)\C(=N\c2c(cc(c(c2)Cl)C(c3ccc(cc3)Cl)C#N)C)\[O-])(O)C(=O)O
InChI
1S/C23H16Cl2I2N2O4.Na/c1-11-6-15(16(10-28)12-2-4-13(24)5-3-12)18(25)9-19(11)29-21(30)17-7-14(26)8-20(27)23(17,33)22(31)32;/h2-9,16,20,33H,1H3,(H,29,30)(H,31,32);/q;+1/p-1
InChIKey
RXSIDIGYVIIPJX-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Closantel for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)