Y0000367
Isradipin Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(2,1,3-Benzoxadiazol-4-yl) -2,6-dimethyl-pyridin-3,5-dicarbonsäure-methyl-(1-methylethyl)-ester, 4-(4-Benzofurazanyl)-2,6-dimethyl-3,5-pyridindicarbonsäure-isopropyl-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
isradipine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C19H19N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9H,1-5H3
InChIKey
XXUCEEUFISNYCI-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)