Wichtige Dokumente
Y0000127
Acebutolol Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamid, 2-Acetyl-4-butyramidophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
acebutolol
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
120-126 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16)
InChIKey
FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)