Y0000072
Tramazolin -hydrochlorid Monohydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4,5-Dihydro-N-(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalinyl)-1H-imidazol-2-amin -monohydrochlorid Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tramazoline
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)