Merck
Y0000030
Salbutamol Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)-amino]-1-(4-hydroxyphenyl)-ethanol, 2-tert.-Butylamino-1-(4-hydroxyphenyl)-ethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.28
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
albuterol, salbutamol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(C(C)(C)C)CC(O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C12H19NO2/c1-12(2,3)13-8-11(15)9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,11,13-15H,8H2,1-3H3
InChIKey
JOGFUYPGDLRKHD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Salbutamol impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
B Waldeck et al.
Acta pharmacologica et toxicologica, 58(3), 209-218 (1986-03-01)
Colterol, procaterol, sulfonterol, terbutaline and three monophenolic derivatives of terbutaline were examined with respect to their ability to react in vitro on beta-adrenoceptors in tissues isolated from guinea-pig. The effects measured were a) relaxation of the tracheal smooth muscle (mostly