Wichtige Dokumente
W455530
Dihydrogalangal acetate
≥95%, FG
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
pungent; spicy
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)