Merck
W431433
Sigma-Aldrich
Phenethyl decanoate
≥95%, FG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.41
FEMA-Nummer:
4314
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.685
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
honey; floral; sweet
Qualität:
FG
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Qualität
FG
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
honey; floral; sweet
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)