Wichtige Dokumente
W381812
L-Alanin
natural, FG
Synonym(e):
(S)-2-Aminopropionsäure, L-α-Aminopropionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
corn
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.320
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
sweet
SMILES String
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)