Wichtige Dokumente
W290315
(−)-β-Pinen
natural, ≥97%, FG
Synonym(e):
(1S)-(−)-β-Pinen, (1S,5S)-2(10)-Pinen, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenbicyclo[3.1.1]heptan
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
botanical
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
4.7 (vs air)
Dampfdruck
~2 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
woody; herbaceous; pine
SMILES String
[H][C@]12CCC(=C)[C@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChIKey
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)