Wichtige Dokumente
SMB01363
5α-Tetrahydrocortisol
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Allopregnan-3α,11β,17α,21-tetrol-2-on
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Zusammensetzung
(3α,5α)-3,11,17,21-Tetrahydroxypregnan-20-one, ≤100%
Verpackung
pkg of 25 mg
pkg of 5 mg
Farbe
white to beige
mp (Schmelzpunkt)
244.5 °C
Dichte
1.205 g/cm3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@H]4CC[C@@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@@H](O)[C@@H]23
InChI
1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-16,18,22-24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
AODPIQQILQLWGS-FDSHTENPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)