Wichtige Dokumente
SMB01327
5-Methoxytryptophol
Synonym(e):
2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-1H-indole-3-ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2[nH]cc(CCO)c2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-13)7-12-11/h2-3,6-7,12-13H,4-5H2,1H3
InChIKey
QLWKTGDEPLRFAT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)