Wichtige Dokumente
SMB00947
N-Desethyl amodiaquine dihydrochloride
≥95%
Synonym(e):
Monodesethylamodiaquine dihydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
Mol-Gew.
400.73 g/mol
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
yellow to dark yellow
Löslichkeit
DMSO: soluble
methanol: soluble
water: soluble
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)