Wichtige Dokumente
SMB00944
Dihydrodaidzein
≥95%
Synonym(e):
4′,7-Dihydroxy-isoflavanone; 7,4′-Dihydroxyisoflavanone; 2,3-Dihydro-7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one synthetic
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
faint beige
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-7,13,16-17H,8H2
InChIKey
JHYXBPPMXZIHKG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)