Merck
S0950000
Sorbinsäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
α-trans-γ-trans-Sorbinsäure, (E,E)-1,3-Pentadien-1-carbonsäure, 2,4-Hexadiensäure, 2E,4E-Hexadiensäure, trans,trans-2,4-Hexadiensäure, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CHCH=CHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.13
Beilstein:
1098547
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
sorbic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
InChIKey
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Sorbic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Suzette V van der Waal et al.
European journal of oral sciences, 120(5), 452-457 (2012-09-19)
Incomplete disinfection of the root canal system is a major cause of post-treatment disease. This study aimed to investigate the disinfecting property of organic acid salts and sodium chloride (NaCl), in a double-hurdle strategy, on Enterococcus faecalis biofilms. First of
Robert Mueller et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(27), 10296-10303 (2012-06-15)
Carbon molecular sieve (CMS) membranes are promising materials for energy efficient separations of light gases. In this work, we report a detailed microscopic study of carbon dioxide and methane self-diffusion in three CMS membrane derived from 6FDA/BPDA(1:1)-DAM and Matrimid polymers.
Phercyles Veiga-Santos et al.
Acta tropica, 125(3), 349-356 (2012-12-12)
The currently available treatments for Chagas disease show limited therapeutic potential and are associated with serious side effects. Our group has been attempting to find alternative drugs isolated from natural products as a potential source of pharmacological agents against Trypanosoma
Alfredo Montaño et al.
Food microbiology, 34(1), 7-11 (2013-03-19)
The aim of this research was to ascertain the lactic acid bacteria responsible for the degradation of ascorbic acid and/or potassium sorbate, isolated from packed green olives where these additives had diminished. A total of 14 isolates were recovered from
Heidy M W den Besten et al.
Applied and environmental microbiology, 78(23), 8477-8480 (2012-09-25)
Population heterogeneity complicates the predictability of the outgrowth kinetics of individual spores. Flow cytometry sorting and monitoring of the germination and outgrowth of single dormant spores allowed the quantification of acid-induced spore population heterogeneity at pH 5.5 and in the