RTC000104
N,N-Dimethylacetamid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
N,N-Dimethylacetamid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1601485
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 20 mL
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChIKey
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
147.2 °F
Flammpunkt (°C)
64 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)