Merck
QC3074
Supelco
Härte/TSS – Gesamtvolumen
certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Hersteller/Markenname
RTC QCI-304H
Konzentration
in H2O
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wurde gemäss den Normen ISO Guide 34:2009 und ISO/IEC 17025:2005 produziert und zertifiziert. Alle Informationen über die Anwendung dieses CRM können auf dem Analysenzertifikat gefunden werden. Das Zertifikat ist elektronisch verfügbar unter: http://www.sigma-aldrich.com.
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Sonstige Hinweise
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Analyt
Beschreibung
    Calcium Hardness as CaCO3
    Calcium, Ca
    Hardness, Total as CaCO3
    Magnesium, Mg
    Total Dissolved Solids at 180oC (TDS)
    Total Suspended Solids, Non-Filterable Residue (TSS)
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)