QC1342
Trübung
certified reference material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Hersteller/Markenname
RTC QCI-014
Konzentration
in H2O
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)