Merck
PSRI07K
Brechungsindex-Standard bei 20 °C, 25 °C und 30 °C
Nominal RI Value 1.4941 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4.4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)