PHR8709
Fosinopril-verwandte Verbindung A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Fosinoprilat, (4S)-4-Cyclohexyl-1-{[hydroxy-(4-phenylbutyl)-phosphinyl]-acetyl}->L-prolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
[P](=O)(O)(CCCCc3ccccc3)CC(=O)N1[C@@H](C[C@H](C1)C2CCCCC2)C(=O)O
InChI
1S/C23H34NO5P/c25-22(17-30(28,29)14-8-7-11-18-9-3-1-4-10-18)24-16-20(15-21(24)23(26)27)19-12-5-2-6-13-19/h1,3-4,9-10,19-21H,2,5-8,11-17H2,(H,26,27)(H,28,29)/t20-,21+/m1/s1
InChIKey
WOIWWYDXDVSWAZ-RTWAWAEBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)