Wichtige Dokumente
PHR3970
3-Amino-4-(2-chlorphenyl)-6-nitro-2(1H)-chinolinon
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitro-2(1H)-quinolinone
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agentur
traceable to USP 1140327
API-Familie
clonazepam
Verpackung
pkg of 30MG
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=C(C2=C(Cl)C=CC=C2)C3=C(NC1=O)C=CC([N+]([O-])=O)=C3
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-11-4-2-1-3-9(11)13-10-7-8(19(21)22)5-6-12(10)18-15(20)14(13)17/h1-7H,17H2,(H,18,20)
InChIKey
GYAWOVGCEQLWHW-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)