PHR3834
(2S,3S)-2-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)-imino]-acetyl]-amino]-3-(sulfoamino)-butansäure
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(2S,3S)-2-{(Z)-2-[2-Aminothiazol-4-yl]-2-[2-carboxypropan-2-yloxyimino]-acetamido}-3-(sulfoamino)-butansäure
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1046409
API-Familie
aztreonam
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 25 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N[C@H]([C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(=O)O)\c1nc([s]c1)N)C(=O)O)C)O
InChI
1S/C13H19N5O9S2/c1-5(18-29(24,25)26)7(10(20)21)16-9(19)8(6-4-28-12(14)15-6)17-27-13(2,3)11(22)23/h4-5,7,18H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25,26)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
InChIKey
IBLNMEMSULYOOK-VEHQQRBSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)