Wichtige Dokumente
PHR3539
Methylarachidat
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Methylarachidat, Methyl-arachidat, Methyleicosanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
methyl arachidate
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
bp
215-216 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
45-48 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h3-20H2,1-2H3
InChIKey
QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)