PHR3298
Cromolyn-verwandte Verbindung B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Diethyl-5,5′-[(2-hydroxypropan-1,3-diyl)-bis-(oxy)]-bis-(4-oxo-4H-chromen-2-carboxylat), Diethyl cromoglycate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1150524
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1c2c(c(ccc2)OCC(O)COc3c4c(ccc3)OC(=CC4=O)C(=O)OCC)C(=O)C=C1C(=O)OCC
InChI
1S/C27H24O11/c1-3-33-26(31)22-11-16(29)24-18(7-5-9-20(24)37-22)35-13-15(28)14-36-19-8-6-10-21-25(19)17(30)12-23(38-21)27(32)34-4-2/h5-12,15,28H,3-4,13-14H2,1-2H3
InChIKey
KRBBSLDXYDBFEC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)