Wichtige Dokumente
PHR3252
Transplatin
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
trans-Platin(II)diammindichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1672803
API-Familie
cisplatin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)