PHR3215
Nizatidin
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Nizatidin, N-{2-[2-(N,N-Dimethylaminomethyl)-4-thiazolylmethylthio]ethyl}-N′-methyl-2-nitro-1,1-ethendiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1467804
API-Familie
nizatidine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[s]1c(nc(c1)CSCCN\C(=C\[N+](=O)[O-])\NC)CN(C)C
InChI
1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3/b11-6+
InChIKey
SGXXNSQHWDMGGP-IZZDOVSWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)