PHR3155
Trospiumchlorid-verwandte Verbindung B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Nortropinylbenzilat -hydrochlorid, (1R,3r,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl-hydroxydiphenylacetat -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1699322
API-Familie
trospium
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.N1[C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)OC(=O)C(O)(c4ccccc4)c3ccccc3
InChI
1S/C21H23NO3.ClH/c23-20(25-19-13-17-11-12-18(14-19)22-17)21(24,15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10,17-19,22,24H,11-14H2;1H/t17-,18+,19?;
InChIKey
VPKCUVMIEGXKID-FMJRHHGGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)