Wichtige Dokumente
PHR3036
Metaxalon
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Metaxalon, 5-(3,5-Dimethylphenoxymethyl)-2-oxazolidinon, 5-[(3,5-Xylyloxy)-methyl]-2-oxazolidinon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1396149
API-Familie
metaxalone
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cc1cc(C)cc(OCC2CNC(=O)O2)c1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
IMWZZHHPURKASS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)