PHR3027
Linezolid-verwandte Verbindung A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
(5R)-5-(Azidomethyl)-3-[3-fluor-4-(4-morpholinyl)-phenyl]- 2-oxazolidinon, (R)-5-(Azidomethyl)-3-(3-fluor-4-morpholinophenyl)-oxazolidin-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1367570
API-Familie
linezolid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1c(ccc(c1)N3C[C@@H](OC3=O)CN=[N+]=[N-])N2CCOCC2
InChI
1S/C14H16FN5O3/c15-12-7-10(1-2-13(12)19-3-5-22-6-4-19)20-9-11(8-17-18-16)23-14(20)21/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/t11-/m0/s1
InChIKey
FQUBFDDPWLBKIZ-NSHDSACASA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)