Wichtige Dokumente
PHR2898
Cyclohexylmethanol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Cyclohexanmethanol, Cyclohexylmethanol, Hexahydrobenzylalkohol, Hydroxymethyl-cyclohexan, NSC 5288
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1154605
API-Familie
benzyl alcohol
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 3x1.2 mL
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
Dichte
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
InChIKey
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)