Wichtige Dokumente
PHR2692
Vitexin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
4′,5,7-Trihydroxyflavon-8-C-glucosid, 8-C-Glucosylapigenin, Apigenin-8-C-glucosid, Orientosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1717708
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
vitexin
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(27)18(28)19(29)21(31-14)16-11(25)5-10(24)15-12(26)6-13(30-20(15)16)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17-19,21-25,27-29H,7H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
InChIKey
SGEWCQFRYRRZDC-VPRICQMDSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)