PHR2536
Olanzapin-verwandte Verbindung A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)-amino]-3-thiophencarbonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001392
traceable to USP 1478312
API-Familie
olanzapine
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 30 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[s]1c(c(cc1C)C#N)Nc2c(cccc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C12H9N3O2S/c1-8-6-9(7-13)12(18-8)14-10-4-2-3-5-11(10)15(16)17/h2-6,14H,1H3
InChIKey
NPXUFPFFHANGDL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)