Wichtige Dokumente
PHR2475
Guajakol-Unreinheit E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Methylbenzoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.68 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
guaiacol
Form
liquid
Verpackung
pkg of 100 mg
Brechungsindex
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−12 °C (lit.)
Dichte
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)