Wichtige Dokumente
PHR2439
Cholecalciferol-Unreinheit B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
7-Dehydrocholesterin, (−)-7-Dehydrocholesterin, 3β-Hydroxy-5,7-cholestadien, 5,7-Cholestadien-3β-ol, Provitamin D3
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
cholecalciferol
Form
powder
Verpackung
pkg of 100 mg
mp (Schmelzpunkt)
148-152 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
UCTLRSWJYQTBFZ-DDPQNLDTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)