Wichtige Dokumente
PHR2431
D-Kampfer-Unreinheit I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Isoborneol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
camphor
Form
powder
Verpackung
pkg of 100 mg
mp (Schmelzpunkt)
212-214 °C (subl.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12CC[C@@](C)([C@H](O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1
InChIKey
DTGKSKDOIYIVQL-MRTMQBJTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)