PHR2330
Carbamazepine Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
N-Carbamoyl carbamazepine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
carbamazepine
Form
powder
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
N1(c2c(cccc2)C=Cc3c1cccc3)C(=O)NC(=O)N
InChI
1S/C16H13N3O2/c17-15(20)18-16(21)19-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)19/h1-10H,(H3,17,18,20,21)
InChIKey
CGYQIRGCBFIMCX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)