PHR1065
Restlösemittel-Mischung - Klasse IIB
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Class IIB Residual Solvents Mix
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP 467
traceable to USP 1601292
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Anwendung(en)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Analyt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)