Wichtige Dokumente
PHL83843
trans-Cutarsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
trans-p-Cumaroylweinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O([C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C13H12O8/c14-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(15)21-11(13(19)20)10(16)12(17)18/h1-6,10-11,14,16H,(H,17,18)(H,19,20)/b6-3+/t10-,11-/m1/s1
InChIKey
INYJZRKTYXTZHP-NNPIPJJVSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?