Wichtige Dokumente
PHL83514
Isomangiferin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1,3,6,7-Tetrahydroxyxanthon-4-C-glucosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c3[o]c4c([c](c3c(cc2O)O)=O)cc(c(c4)O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C19H18O11/c20-4-11-15(26)16(27)17(28)19(30-11)13-9(24)2-8(23)12-14(25)5-1-6(21)7(22)3-10(5)29-18(12)13/h1-3,11,15-17,19-24,26-28H,4H2/t11-,15-,16+,17-,19+/m1/s1
InChIKey
CDYBOKJASDEORM-HBVDJMOISA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)