Wichtige Dokumente
PHL82522
5,7-Dihydroxy-3,3′,4′,5′,6,8-hexamethoxyflavon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
5,7-Dihydroxy-3,6,8-trimethoxy-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C21H22O10/c1-25-10-7-9(8-11(26-2)17(10)27-3)16-20(29-5)14(23)12-13(22)19(28-4)15(24)21(30-6)18(12)31-16/h7-8,22,24H,1-6H3
InChIKey
QXRNWRWFNALYGH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)