Wichtige Dokumente
PHL82479
Atractylenolid I
phyproof® Reference Substance
About This Item
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=C1CCC[C@@](C=C2O3)(C)[C@@]1([H])CC2=C(C)C3=O
InChI
1S/C15H18O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h8,12H,1,4-7H2,2-3H3/t12-,15+/m0/s1
InChIKey
ZTVSGQPHMUYCRS-SWLSCSKDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
339.6 °F
Flammpunkt (°C)
170.87 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)