Wichtige Dokumente
PHL80357
Astragaloside III
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(3β,6α,16β,20R,24S)-20,24-Epoxy-6,16,25-trihydroxy-9,19-cyclolanostan-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-xylopyranoside
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(O)(C)[C@H](CC1)C[C@@]1(C)[C@]2([H])[C@@]3(C)CC[C@]45[C@@]([C@]3(C)C[C@@H]2O)([H])C[C@H](O)C6C(C)(C)[C@@H](O[C@@]7([H])[C@H](O[C@]8([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@@H](O)[C@H](O)CO7)CC[C@@]64C5
InChI
1S/C42H70O13/c1-36(2)26(54-35-31(27(47)23(46)18-52-35)55-34-30(50)29(49)28(48)24(17-43)53-34)9-11-42-19-41(42)13-12-39(6)33(38(5)10-8-20(15-38)37(3,4)51)22(45)16-40(39,7)25(41)14-21(44)32(36)42/h20-35,43-51H,8-19H2,1-7H3/t20-,21+,22+,23-,24-,25+,26+,27+,28-,29+,30-,31-,32?,33-,34+,35+,38+,39-,40+,41+,42-/m1/s1
InChIKey
UBLUIAORQHLKTI-YMVJACEHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)