Merck
P3640000
Propylgallat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3,4,5-Trihydroxybenzoesäure-propylester, Propyl-gallat, Tenox PG
About This Item
Lineare Formel:
3,4,5-(HO)3C6H2CO2CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.20
Beilstein:
1877976
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
propyl gallate
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
146-149 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChIKey
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Rekonstituierung
Bereiten Sie eine 0.1 M Lösung in Glycerin:PBS (9:1).
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
368.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
187 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Deepak Kumar Yadav et al.
PloS one, 7(9), e45883-e45883 (2012-10-11)
When photosystem II (PSII) is exposed to excess light, singlet oxygen ((1)O(2)) formed by the interaction of molecular oxygen with triplet chlorophyll. Triplet chlorophyll is formed by the charge recombination of triplet radical pair (3)[P680(•+)Pheo(•-)] in the acceptor-side photoinhibition of
Tomohisa Hirano et al.
Photodiagnosis and photodynamic therapy, 10(1), 28-32 (2013-03-08)
Photodynamic diagnosis (PDD) using aminolevulinic acid (ALA) is widely used in clinical fields. In PDD, protoporphyrin IX (PpIX) is generated from ALA in tumors, allowing the detection of the tumors by PpIX fluorescence. However, it is well known that PpIX
Ching-Hsein Chen et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 49(2), 494-501 (2010-11-30)
Propyl gallate (PG) is a synthetic antioxidant that has been used in processed food and medicinal preparations. The anti-cancer effect of PG in leukemia is unclear. In the present study, we demonstrate that PG reduced cell viability in THP-1, Jurkat
Miao Chen et al.
Journal of food science, 76(1), C98-103 (2011-05-04)
A cloud-point extraction (CPE) method using Triton X-114 (TX-114) nonionic surfactant was developed for the extraction and preconcentration of propyl gallate (PG), tertiary butyl hydroquinone (TBHQ), butylated hydroxyanisole (BHA), and butylated hydroxytoluene (BHT) from edible oils. The optimum conditions of
Yasunobu Kawano et al.
Resuscitation, 83(2), 249-252 (2011-08-02)
The present study was conducted to assess the effects of intraperitoneal administration of n-propyl gallate (PG) on hippocampal neuronal survival after forebrain ischemia. Forty male Sprague-Dawley rats were randomly assigned to one of 6 groups. Animals in the PG-I-10, PG-I-8