NISTRM8785
Luftpartikel auf Filtermedien
NIST® RM 8785
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
industrial hygiene
Format
matrix material
Sonstige Hinweise
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Total carbon (C), Elemental Carbon, Organic Carbon
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Total carbon (C), Elemental Carbon, Organic Carbon
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTRM8785 | 4061834197072 |