NIST8461
Human Liver for Proteomics
NIST®SRM®
Verpackung
pkg of 0.5 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
clinical research
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)