Wichtige Dokumente
NIST39J
Benzoesäure
NIST® SRM® 39j, calorimetric standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.21 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 132 °C)
Selbstzündungstemp.
1061 °F
Verpackung
pkg of 30 g
Hersteller/Markenname
NIST®
bp
249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChIKey
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Each unit of SRM 39J consists of 30 g of crystalline material.
SRM 39J _SDS
SRM 39J _CoA
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- SRM 39J is available with a certificate documenting NIST-certified purity of 0.999996 mol/mol, as measured by coulometer mass spectrometer.
- The NIST certificate is provided with uncertainty calculation, handling, storage, and use instructions.
Sonstige Hinweise
Benzoic acid (C7H6O2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)