NIST2968
3-EPI-25-HYDROXYVITAMIN D3 CALIBRATION SOLUTION
NIST®SRM®
Synonym(e):
3-EPI-25-HYDROXYVITAMIN D3 CALIBRATION SOLUTION
Empfohlene Produkte
Format
mixture
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)