Merck
NIST2817
Rockwell-Härte 15N-Skala
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 block
Hersteller/Markenname
NIST®
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)