NIST2206
Kontrolliertes Porenglas – BET spezifische Oberfläche
NIST® SRM® 2206, nominal pore diameter 300 nm
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
granular
Verpackung
pkg of 5 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
glass & ceramic
SMILES String
[Ca+2].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/Ca.Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
InChIKey
QXJJQWWVWRCVQT-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
SRM 2206_cert
SRM 2206_SDS
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)