Wichtige Dokumente
NIST1473C
Polyethylen-Harz niedriger Dichte
NIST®SRM®
Synonym(e):
Polyethylen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Verpackung
pkg of 60 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Format
neat
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChIKey
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 1473C_cert
SRM 1473C_SDS
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- The certified value is metrological traceable to the SI units for mass and time (expressed as grams per ten minutes).
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, use, storage, homogeneity, and maintenance instructions.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)