Merck
MGVS60
Medizinischer Viskositätsstandard
viscosity 6.0 mPa.s (25 °C), pkg of 100 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 100 mL
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Viskosität
6.0 mPa.s(25 °C)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
These products contain antibacterial agent.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)